Learn More
4-Metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407555 250 mg 250 miligramos
11382109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26123.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106312-36-1
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD01091011
Clave InChI BVPVUMRIGHMFNV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778286
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de fusión 39°C to 41°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, 4-formyl-3-trifluoromethyl anisole, pubchem1463, acmc-1c5gx, ksc504i7t, 2-formyl-5-methoxybenzotrifluoride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-methoxy-2-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%