Learn More
4-Metoxi-2-[[(RS)-(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfinil]metil]-3,5-dimetilpiridina 1-Óxido (Omeprazol N-Óxido), Mikromol™
Código de producto. 17983976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983976 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17983976 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Metoxi-2-[[(RS)-(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfinil]metil]-3,5-dimetilpiridina 1-Óxido (Omeprazol N-Óxido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole N-Oxide
CAS 176219-04-8
Nombres de analitos o componentes Omeprazole N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Esomeprazole Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole USP Related Compound E, Omeprazole USP RC E, 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Omeprazole N-Oxide, Omeprazole Related Compound E, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity E, Esomeprazole Sodium Impurity E, Omeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetil-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 361.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361,1096 g/mol