Learn More
Ácido 4-metoxi-2-piridinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30482457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482457 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30482457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27167025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 29082-91-5
Fórmula molecular C7H7NO3
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Methoxypicolinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
SMILES O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1
Nombre IUPAC Ácido 4-metoxi-2-piridinacarboxílico
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.04