Learn More
4-Metoxi-2-nitrofenol, 98 %
Código de producto. 11415433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415433 10 g 10 g
11425433 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13409.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizad en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol casi transparente.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1568-70-3
Fórmula molecular C7H7NO4
Peso molecular (g/mol) 169.136
Número MDL MFCD00024247
Clave InChI YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-methoxyphenol, 4-hydroxy-3-nitroanisole, 4-methoxy-2-nitro-phenol, zlchem 182, pubchem16829, acmc-1c0rf, ksc494i1t, 4-methoxy-2-nitrophenol
PubChem CID 15285
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-nitrofenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-nitrophenol
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in methanol almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.14
Porcentaje de pureza 98%