Learn More
4-metoxi-2-nitroanilina-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methoxy-d3)-2-nitroaniline |
| CAS | 922730-95-8 |
| Fórmula molecular | C7H5D3N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-4-(trideuteriometoxi)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 171.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0723 |