Learn More
4-Metoxi-2-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439163 2500 g 2500 g
11419163 100 g 100 g
11429163 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11439163 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11673.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
4-Methoxy-2-nitroaniline is an aniline compound used in the synthesis of dyes and pigments. It has also been shown to act as a molluscicidal agent and has been used in hemolytic anemia studies. Also used as an intermediate for the synthesis of dyes, pigments and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxi-2-nitroanilina es un compuesto de la anilina utilizado en la síntesis de colorantes y pigmentos. También se ha demostrado que actúa como agente molusquicida y se ha utilizado en estudios de anemia hemolítica. Además, se usa como intermedio para la síntesis de colorantes, pigmentos y otros compuestos químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol caliente, casi transparete.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-96-8
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.152
Número MDL MFCD00007152
Clave InChI QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-nitroanilina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-nitroaniline
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 2500 g
Número UN UN2811
Beilstein 880318
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in hot methanol almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 99%