Learn More
4-Metoxi-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061270 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10615752 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10153270 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10061270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125960250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-96-8
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00007152
Clave InChI QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-nitroanilina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-nitroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123.0°C to 126.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(NO2)NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 521
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-2-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.