Learn More
4-Metoxi-2-nitroanilina (2-Nitro-p-anisidina), TRC
Código de producto. 30466575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30466575 250 mg
30467648 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN491800250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-96-8
Fórmula molecular C7 H8 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo Benzenamine, 4-methoxy-2-nitro-, 4-Methoxy-2-nitroaniline
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-nitroanilina
SMILES COc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-p-anisidine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0535