Learn More
4'-Metoxi-2'-nitroacetanilida, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306856
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11306856 5 g 5 g
11316856 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11306856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04218.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-81-3 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-81-3
Fórmula molecular C9H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 210.189
Número MDL MFCD00017018
Clave InChI QGEGALJODPBPGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-methoxy-2-nitrophenyl acetamide, 4'-methoxy-2'-nitroacetanilide, 4-methoxy-2-nitroacetanilide, 2'-nitro-p-acetanisidide, acetamide, n-4-methoxy-2-nitrophenyl, 2-nitro-p-acetanisidide, p-acetanisidide, 2-nitro, 4-acetamido-3-nitroanisole, 2-nitro-4-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, 2'-nitro
PubChem CID 67075
Nombre IUPAC N-(4-metoxi-2-nitrofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)OC)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Punto de fusión 117°C to 118°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2809678
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza ≥98%