Learn More
Clorhidrato de 4-metoxi-2-metilfenilhidrazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313696 5 g 5 g
11303696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14810.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93048-16-9 | C8H13ClN2O | 188.655 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93048-16-9
Fórmula molecular C8H13ClN2O
Peso molecular (g/mol) 188.655
Número MDL MFCD03426021
Clave InChI OIFKWIPSJGNUCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-hydrazino-3-methylanisole hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenylhydrazinehydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl-hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methoxy-2-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 21997741
Nombre IUPAC (4-metoxi-2-metilfenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽110°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 7227704
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.66
Porcentaje de pureza 96%