Learn More
Ácido 4-metoxi-2-metilbenzoico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10507074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10507074 1 g Frasco de vidrio 1 g
10123354 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10507074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393980010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6245-57-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00020291
Clave InChI MSVRGYOYISBGTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-methoxybenzoic acid, 4-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl, 4-methoxy-o-toluic acid, acmc-209x9h, ksc495k2d, 2-methyl-4-methoxybenzoicacid, 2-methyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 597216
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-2-metilbenzoico
SMILES COC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177°C to 180°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(OCH3)CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.