Learn More
Ácido 4-metoxi-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476170 5 g 5 g
11466170 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27096.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6245-57-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6245-57-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00020291
Clave InChI MSVRGYOYISBGTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-methoxybenzoic acid, 4-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl, 4-methoxy-o-toluic acid, acmc-209x9h, ksc495k2d, 2-methyl-4-methoxybenzoicacid, 2-methyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 597216
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-2-metilbenzoico
SMILES COC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 177°C to 181°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%