Learn More
Ácido 4-metoxi-2-metilbencenoborónico, 98 %
Código de producto. 11334556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334556 1 g 1 g
11344556 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20112.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Reactivo utilizado en la preparación de moléculas biológicamente activas, la preparación de hidroxifenilnaftos como 17ß-hidroxiesteroides deshidrogenasa inhibidores de tipo 2.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208399-66-0
Fórmula molecular C8H11BO3
Peso molecular (g/mol) 165.98
Número MDL MFCD02684315
Clave InChI AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6
PubChem CID 2773486
Nombre IUPAC ácido (4-metoxi-2-metilfenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 191°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8111222
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 98%