Learn More
4-Metoxi-2-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10718815 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10718815 1 g Frasco de vidrio 1 g
10526694 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718815 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427020010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52289-54-0 | Molecular Formula: C9H10O2 | Molecular Weight: 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52289-54-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD02261771
Clave InChI WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid
PubChem CID 283285
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1070g/mL
Punto de ebullición 262°C to 267°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH30C6H3(CH3)CHO
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.107
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación