Learn More
4-Metoxi-2-metilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15421429 5 g 5 g
15411429 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15421429 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64295.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 52289-54-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52289-54-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD02261771
Clave InChI WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid
PubChem CID 283285
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Color Amarillo
Densidad 1.107 g/mL
Punto de ebullición 262°C to 267°C (literature)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 5 g
Beilstein 1933786
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido