Learn More
4-metoxi-2-metilanilina, TRC
Código de producto. 30483655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483655 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30483655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2636205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylaniline
CAS 102-50-1
Fórmula molecular C8H11NO
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Amino-5-methoxytoluene, 2-Methyl-4-(methyloxy)aniline, 2-Methyl-4-anisidine, 2-Methyl-4-methoxyaniline, 2-Methyl-4-methoxybenzenamine, 2-Methyl-p-anisidine, 3-Methyl-4-aminophenol methyl ether, 4-Methoxy-o-toluidine, [2-Methyl-4-(methyloxy)phenyl]amine, m-Cresidine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(N)c(C)c1
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841