Learn More
4-Metoxi-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11343726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343726 100 g 100 g
11323726 5 g 5 g
11333726 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11343726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14910.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-50-1
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00007735
Clave InChI CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
PubChem CID 7610
ChEBI CHEBI:82430
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-metilanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylaniline
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 1.065
Punto de ebullición 248°C to 249°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Índice de refracción 1.5685
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 774727
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.