Learn More
4-Metoxi-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11323726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323726 5 g 5 g
11333726 25 g 25 g
11343726 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14910.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-50-1
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00007735
Clave InChI CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
PubChem CID 7610
ChEBI CHEBI:82430
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-metilanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methylaniline
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 1.065
Punto de ebullición 248°C to 249°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Índice de refracción 1.5685
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 774727
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%