Learn More
4-metoxi-2-metil-N-(2-piridil)-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Product Code. 30051673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30051673 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30051673 Supplier Mikromol Supplier No. MM0084.220025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-metoxi-2-metil-N-(2-piridil)-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 76780-03-5
Nombres de analitos o componentes 4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Methoxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3O4S/c1-19-14(16(20)18-13-9-5-6-10-17-13)15(23-2)11-7-3-4-8-12(11)24(19,21)22/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,20)
SMILES COC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridin-2-il-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 345.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.0783 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Select an issue
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.