Learn More
4-Metoxi-2(5H)-furanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10349300 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10349300 5 g Frasco de vidrio 5 g
10016303 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10349300 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 276680050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 69556-70-3 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69556-70-3
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.1
Número MDL MFCD00071565
Clave InChI VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643477
Nombre IUPAC 3-metoxi-2H-furan-5-ona
SMILES COC1=CC(=O)OC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2(5H)-furanone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60°C to 65°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 130°C to 131°C (18.0 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one
Información de solubilidad Solubility in water: 240g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.