Learn More
4-Metoxi-2-[[(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfonil]metil]-3,5-dimetilpiridina 1-Óxido (Omeprazol Sulfona N-Óxido), Mikromol™
Descripción
4-Metoxi-2-[[(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfonil]metil]-3,5-dimetilpiridina 1-Óxido (N-Óxido de Omeprazol Sulfona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Omeprazole Sulfone N-Oxide |
| CAS | 158812-85-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Omeprazole Sulfone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Omeprazole Imp. I (EP), Omeprazole USP Related Compound I, Omeprazole USP RC I, 4-Methoxy-2-[[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphonyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Omeprazole Sulphone N-Oxide, Omeprazole Related Compound I, Omeprazole Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O5S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)25-4)9-26(22,23)17-18-13-6-5-12(24-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetil-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfonil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |