Learn More
Alcohol 4-metoxi-2,3,6-trimetilbencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol |
| CAS | 54344-93-3 |
| Fórmula molecular | C11 H16 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(C)c(CO)c(C)c1C |
| Nombre IUPAC | (4-metoxi-2,3,6-trimetilfenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.115 |