Learn More
Alcohol 4-metoxi-2,3,6-trimetilbencílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol-d3 |
| CAS | 1189501-77-6 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H13 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(CO)c(C)c1C |
| Nombre IUPAC | [2,3,6-trimetil-4-(trideuteriometoxi)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1339 |