Learn More
4-metoxi-2,3,6-trimetilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30477401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477401 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30477401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM269700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Fórmula molecular C11 H14 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
Nombre IUPAC 4-metoxi-2,3,6-trimetilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994