Learn More
4-Metoxi 17Beta-Estradiol, TRC
Código de producto. 17939444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939444 1 mg 1 miligramo
17938114 2.5 mg 2.50 miligramo
17918684 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17939444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2626301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26788-23-8
Fórmula molecular C19 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 302.41
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 4-methoxy-, (17beta)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 4-methoxy- (8CI), (17beta)-4-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 4-Methoxy-17beta-estradiol, 4-Methoxyestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-4-metaxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES COc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-17 beta-estradiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,17,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,17+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1882
Porcentaje de pureza >95%