Learn More
Ácido 4-metoxi-1-naftoico, TRC
Código de producto. 30481769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481769 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2647501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-1-naphthoic Acid
CAS 13041-62-8
Fórmula molecular C12H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
Nombre IUPAC ácido 4-metoxinaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.063