Learn More
4-metoxi-1-butanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419520 1 g 1 g
11429520 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50339.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-32-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
4-Methoxy-1-butanol is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents. 4-Methoxy-1-butanol is used with n-butyl acetate to improve dissolving power, drying time, and flow.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxi-1-butanol se utiliza como intermedio en productos químicos, farmacéuticos y reactivos. El 4-metoxi-1-butanol se usa con el acetato de n-butilo para mejorar la capacidad de disolución, el tiempo de secado y el flujo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-32-0
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00040437
Clave InChI KOVAQMSVARJMPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-1-butanol, 1-butanol, 4-methoxy, dowanol bmat, butylene glycol methyl ether, dowanol bm, 4-methoxybutyl alcohol, 4-methoxybutanol, dowanal bmat, butylene glycol monomethyl ether, 4-methoxybutanol-1
PubChem CID 8107
Nombre IUPAC 4-metoxibutan-1-ol
SMILES COCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-1-butanol
Densidad 0.93
Punto de ebullición 66°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Mild
Fórmula lineal CH3O(CH2)4OH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza ≥98%