Learn More
Lámina de lantano, 1,0 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361278 25 x 25 mm 25 mm
11345759 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010220.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-91-0
Fórmula molecular La
Peso molecular (g/mol) 138.91
Número MDL MFCD00011066
Clave InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nombre IUPAC lantano
SMILES [La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum foil
Color Plata a gris
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈3.9g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3208
Porcentaje de pureza 99.9%