Learn More
4-Metoxi-1,2-bencisoxazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10591122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10591122 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10487622 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10526124 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591122 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00345DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 177995-40-3
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD03407354
Clave InChI YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
PubChem CID 2779751
Nombre IUPAC 4-metoxi-1,2-benzoxazol-3-amina
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%