Learn More
4-Metoxi-1,2-bencisoxazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10487622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10487622 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10591122 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10526124 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10487622 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00345CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 177995-40-3
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD03407354
Clave InChI YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
PubChem CID 2779751
Nombre IUPAC 4-metoxi-1,2-benzoxazol-3-amina
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%