Learn More
Cloruro de 4'-metoxi(1,1'-bifenil)-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10219502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10219502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10094972 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10219502 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07016DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 202752-04-3
Fórmula molecular C13H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 282.74
Número MDL MFCD01631917
Clave InChI AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794750
Nombre IUPAC cloruro de 4-(4-metoxifenil)bencenosulfonilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4';-Methoxy[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.75
Porcentaje de pureza 97%