Learn More
Metanosulfoniloxibutanilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate |
| CAS | 1797106-48-9 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O5 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Busulfan Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O5S2/c1-12(7)10-5-3-4-6-11-13(2,8)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de 4-metilsulfiniloxibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.302 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.028 |