Learn More
Ácido 4-(metanosulfonamido)benzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 17710719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17710719 5 g 5 g
17700719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17710719 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469660050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa METHANESULFONAMIDOBENZOICACID
Nombre del producto químico o material 4-(Methanesulfonamido)benzoic acid
CAS 7151-76-0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8 H9 N O4 S
Número MDL 00025052
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Peso molecular (g/mol) 215.23
Forma física Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.