Learn More
Ácido 4-(metanosulfonamido)benzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 17700719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17700719 1 g 1 g
17710719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17700719 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa METHANESULFONAMIDOBENZOICACID
Nombre del producto químico o material 4-(Methanesulfonamido)benzoic acid
CAS 7151-76-0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8 H9 N O4 S
Número MDL 00025052
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Peso molecular (g/mol) 215.23
Forma física Powder