Learn More
4-metanosulfinilbutanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-methanesulfinylbutanenitrile |
| CAS | 61121-65-1 |
| Fórmula molecular | C5H9NOS |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)CCCC#N |
| Nombre IUPAC | 4-metilsulfinilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0405 |