Learn More
4-mercaptopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Mercaptopyridine |
| CAS | 4556-23-4 |
| Fórmula molecular | C5H5NS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Pyridinethiol, 4-Thiopyridine, 4-Sulfanylpyridine, NSC 76036 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NS/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7) |
| SMILES | Sc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridina-4-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 111.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0143 |