Learn More
4-Mercaptopiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10717123 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10717123 1 g Frasco de vidrio 1 g
10266020 10 g Frasco de vidrio 10 g
10609843 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10717123 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4556-23-4 | C5H5NS | 111.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4556-23-4
Fórmula molecular C5H5NS
Peso molecular (g/mol) 111.16
Número MDL MFCD00006422
Clave InChI FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
PubChem CID 2723889
SMILES S=C1C=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptopyridine
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182°C to 189°C
Color Marrón o verde amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)SH
Cantidad 1 g
Beilstein 21, II, 35
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,toluene,methanol and ethanol
Nombre IUPAC 1,4-dihidropiridina-4-tiona
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Mercaptopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.