Learn More
Ácido 4-mercaptofenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Mercaptophenylacetic Acid |
| CAS | 39161-84-7 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(S)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-sulfanilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 168.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0245 |