Learn More
Ácido 4-mercaptofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486630 1 g 1 g
11496630 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486630 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27658.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39161-84-7 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
An useful synthetic intermediate for the preparation of novel anti inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un intermedio sintético útil para la preparación de nuevos agentes antiinflamatorios.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en diclorometano, etanol y metanol.
Notas
Sensible al aire. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39161-84-7
Fórmula molecular C8H8O2S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Número MDL MFCD00797617
Clave InChI ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-mercaptophenylacetic acid, 2-4-mercaptophenyl acetic acid, 2-4-sulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-phenyl-acetic acid, acmc-20amfq, 4-mercaptobenzeneacetate, 4-mercapto-phenylacetic acid, 4-mercaptophenyl acetic acid, 4-mercapto-phenyl acetic acid
PubChem CID 3390511
Nombre IUPAC ácido 2-(4-sulfanilfenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptophenylacetic acid
Punto de fusión 105°C to 110°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza 97%