Learn More
4-mercaptofenol, TRC
Código de producto. 30474043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474043 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30474043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2544201G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptophenol
CAS 637-89-8
Fórmula molecular C6H6OS
Cantidad 1 g
Sinónimo p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccc(S)cc1
Nombre IUPAC 4-sulfanilfenol
Peso molecular (g/mol) 126.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0139