Learn More
4-mercaptofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Mercaptophenol |
| CAS | 637-89-8 |
| Fórmula molecular | C6H6OS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1ccc(S)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-sulfanilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0139 |