Learn More
4-Mercaptofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10273052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10273052 25 g Frasco de vidrio 25 g
10603393 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10273052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370630250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 637-89-8
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.17
Número MDL MFCD00004850
Clave InChI BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
Nombre IUPAC 4-sulfanilfenol
SMILES OC1=CC=C(S)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 35°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 149°C to 150°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SHC6H4OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, IV, 5790
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,alkali solution,concentrated,sulfuric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión