Learn More
Ácido 4-mercaptocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Mercaptocinnamic Acid |
| CAS | 28995-22-4 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7/h1-6,12H,(H,10,11)/b6-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(S)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(4-sulfanilfenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0245 |