Learn More
Ácido 4-mercaptocinámico, TRC
Código de producto. 30482126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30482126 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30482126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2526501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptocinnamic Acid
CAS 28995-22-4
Fórmula molecular C9 H8 O2 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7/h1-6,12H,(H,10,11)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(S)cc1
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-sulfanilfenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 180.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0245
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.