Learn More
4-Alcohol Mercaptobenzílico, 90%, TRC
Código de producto. 30179347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179347 500 mg 500 miligramos
30179130 100 mg 100 miligramos
30179392 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM252595500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53339-53-0
Fórmula molecular C7 H8 O S
Peso molecular (g/mol) 140.2
Nombre IUPAC (4-sulfanilfenil)metanol
SMILES OCc1ccc(S)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptobenzyl Alcohol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8OS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0296