Learn More
4-Mercaptobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30482727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482727 1 g 1 g
30467565 250 mg 250 miligramos
30481644 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2526151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36801-01-1
Fórmula molecular C7H5NS
Peso molecular (g/mol) 135.19
Sinónimo 4-Cyanobenzenethiol, 4-Cyanothiophenol, 4-Sulfanylbenzonitrile, p-Cyanobenzenethiol, p-Cyanobenzenethiol, p-Cyanothiophenol, p-Mercaptobenzonitrile
SMILES SC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptobenzonitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H