Learn More
Ácido 4-Mercaptobenzoico, TRC
Código de producto. 30179029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179029 5 g 5 g
30179126 25 g 25 g
30179502 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2524805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-36-8
Fórmula molecular C7 H6 O2 S
Peso molecular (g/mol) 154.19
Nombre IUPAC ácido 4-sultanilbenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptobenzoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0089