Learn More
Ácido 4-Mercaptobenzoico, grado técnico, TRC
Código de producto. 30179166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179166 1 g 1 g
30179652 25 g 25 g
30179299 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2525001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-36-8
Fórmula molecular C7 H6 O2 S
Peso molecular (g/mol) 154.19
Nombre IUPAC ácido 4-sultanilbenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptobenzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0089