Learn More
Ácido 4-mercaptobenzoico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264974 5 g Frasco de vidrio 5 g
10274974 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264974 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-36-8
Fórmula molecular C7H6O2S
Peso molecular (g/mol) 154.18
Número MDL MFCD00016617
Clave InChI LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
Nombre IUPAC ácido 4-sultanilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptobenzoic acid
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223.0°C to 225.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSC6H4CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Mercaptobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.