Learn More
4-Mercaptobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30467614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467614 1 g 1 g
30482694 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2251601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91358-96-2
Fórmula molecular C7 H6 O S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Sinónimo Formylbenzenethiol, p-Mercaptobenzaldehyde
Nombre IUPAC 4-sulfanilbenzaldehído
SMILES Sc1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptobenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6OS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0139